Learn More
Becher dritti Azlon™
Codice prodotto. 10176304
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10176304
Marca: Azlon BDA238P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polipropilene per elevata resistenza meccanica e chimica. I becher dritti Azlon™ rappresentano una soluzione eccellente per la misurazione e l'erogazione in laboratorio e sono disponibili in formati adatti a diverse esigenze.
  • Autoclavabili a 121 °C
  • Ideali per l'uso generico in laboratorio - forma stabile e diritta
  • Bassi, con bordo, beccuccio largo
  • Graduazioni chiaramente stampate con inchiostro indelebile resistente ai solventi
  • Conforme a ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 106 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 106 mm
Capacità (sistema metrico) 600 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per uso generico in laboratorio
Altezza (sistema metrico) 107 mm
Incrementi 50 mL
Quantità Conf. da 5
Temperatura (sistema metrico) operativa max °°
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056, FDA