Learn More
Becher conici Azlon™ con scala graduata incisa
Codice prodotto. 11303474
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11303474
Marca: Azlon BPM0025P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from polypropylene for strength and good chemical resistance. ™
  • °
  • Design salvaspazio impilabile
  • Made from high clarity polypropylene
  • Durable and economical with clear, molded permanent graduations
  • Complies to ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 41.5 mm
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Materiale PP (polipropilene)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Incrementi 5 mL
Quantità 10/Pk.
Temperatura (sistema metrico) operativa max °°
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056