Learn More
Becher conici Azlon™ con scala graduata incisa
Codice prodotto. 11313474
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11313474
Marca: Azlon BPM0050P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene for strength and good chemical resistance. ™
  • °
  • Design salvaspazio impilabile
  • Made from high clarity polypropylene
  • Durable and economical with clear, molded permanent graduations
  • Complies to ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 50.5 mm
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Incrementi 10 mL
Quantità Conf. da 10
Temperatura (sistema metrico) operativa max °°
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056