Learn More
Becher conici Azlon™ con scala graduata incisa
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
Manufactured from polypropylene for strength and good chemical resistance. ™
- °
- Design salvaspazio impilabile
- Made from high clarity polypropylene
- Durable and economical with clear, molded permanent graduations
- Complies to ISO 7056
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 61.5 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Materiale | PTFE (polipropilene) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments |
| Altezza (sistema metrico) | 73 mm |
| Incrementi | 20 mL |
| Quantità | Conf. da 10 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | °° |
| Tipo | Becher |
| Vedi altri risultati |