Learn More
Becher conici con scala graduata stampata Azlon™
Codice prodotto. 10469130
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10469130
Marca: Azlon BPB0100P
Manufactured from high clarity polypropylene for optimum visibility and good chemical resistance. ™
  • Tapered stacking style - space saving and easy to handle
  • °
  • Crisp, blue, easy to read indelible graduations
  • Precise non-drip pouring spouts
  • Complies with ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) base 47 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 61.5 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 61.5 mm
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments
Altezza (sistema metrico) 73 mm
Incrementi 20 mL
Quantità Conf. da 10
Temperatura (sistema metrico) operativa max °°
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056, FDA
Scale Blue Printed Scale