Learn More
Becher conici con scala graduata stampata Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
Manufactured from high clarity polypropylene for optimum visibility and good chemical resistance. ™
- Tapered stacking style - space saving and easy to handle
- °
- Crisp, blue, easy to read indelible graduations
- Precise non-drip pouring spouts
- Complies with ISO 7056
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) base | 82 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 104 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 104 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 600 ml |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments |
| Altezza (sistema metrico) | 126 mm |
| Incrementi | 50 mL |
| Quantità | 5 Pk. |
| Vedi altri risultati |