Learn More
Contenitori conici con coperchio a pressione Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
400 ml
1000 ml
2000 ml
2500 mL
5000 ml
Include:
Coperchi in LDPE
Coperchi in LDPE a tenuta perfetta
Snap-On Lid
Tight Fitting LDPE Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 250
pezzi 50
Descrizione
- Useful lightweight tapered containers with tight-fitting LDPE lids
- Good chemical resistance
- Ideal for storage of samples, powders, animal feeds, and more
- Suitable for food contact applications in accordance with USA regulations
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage of Samples, Powders, Animal Feeds |
| Include | Coperchi in LDPE |
| Materiale | Polipropilene |
| Quantità | 50 conf. |
| Temperature Range (Metric) | Da – 20 a 135 °C |
| Peso (sistema metrico) | 4.75 kg |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Forma | Rotondo |
| Vedi altri risultati |