Learn More
Azlon™ Tapered Glass Joint Sleeve
Codice prodotto. 12083354
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12083354
Marca: Azlon SWN808
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Forms a liquid and gas tight seal.
  • For grease free and high vacuum seals using Quickfit™ ground glass joints
  • Strong construction with knurled shoulder for ease of handling and repeated use
  • Self lubricating and non-contaminating
  • Working temperature range -100°C to +260°C
  • Working vacuum ≤10-3atmospheres
  • Highly resistant to chemical attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PTFE
Product Type Tapered sleeves
Quantità 1/Pk.
N. giunto rastremato standard 24/29