Learn More
Azlon™ LDPE Tracker Clinical Wash Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Tipo di chiusura:
Non-venting Cap
Vapor-venting
Colore chiusura:
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Meets industry standards including those required by the Clinical Pathology Accreditation body
- Ideal for use in clinical and general hospital market
- Unique write-on, wipe-off panel
- DripLok™ vapour venting cap version available - for ultimate safety with volatile solvents
- Supplied with set of COSHH labels
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Clear |
| Da utilizzare con (applicazione) | For clinical and general hospital market |
| Materiale | LDPE |
| Colore chiusura | Rosso |
| Closure Included | Sì |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Vapor-venting |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |