Learn More
Azlon™ Wide Neck PTFE Bottles
Codice prodotto. 10116204
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10116204
Marca: Azlon BWN118
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Resistant to all chemicals except molten alkali metals and fluorine
    • Opaque PTFE bottles
    • Rigid with smooth surface
    • Slope shoulder for easy pouring of powders or liquids
    • Manufactured from USP Class VI grade PTFE
    • Can withstand temperatures up to 260°C
    • Suitable for food contact applications in accordance with U.S. FDA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Opaque
Materiale PTFE
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 76 mm
Diametro (sistema metrico) 43 mm
Tipo di chiusura Screw Cap