Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Flat Pouches
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
250 x 75mm
150 x 100mm
210 x 150mm
250 x 100mm
300 x 100mm
320 x 150mm
420 x 200mm
N. per custodia:
1200
2000
2400
2500
3600
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 2000
pezzi 2400
pezzi 2500
pezzi 3600
Descrizione
- Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
- New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
- Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
- Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Cool dry place |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 |
| Tipo di chiusura | Heat Seal |
| Colore | Trasparente |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per sterilizzazione a vapore e con ossido di etilene |
| Materiale | Poliestere/Polipropilene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Spessore (sistema metrico) | 135 μm |
| Vedi altri risultati |