Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Flat Pouches
Codice prodotto. 15681954
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
250 x 75mm
150 x 100mm
210 x 150mm
250 x 100mm
300 x 100mm
320 x 150mm
420 x 200mm
N. per custodia:
1200
2000
2400
2500
3600
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 2000
pezzi 2400
pezzi 2500
pezzi 3600
Codice prodotto. 15681954
Marca: Synergy Healthcare™ PF150320
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality preformed, heat sealable, peelable sterile barrier packaging. Synergy Healthcare™ Azo™ Flat Pouches are suited to the sterilization of surgical instruments, laboratory equipment or small to medium sized sets using steam or Ethylene Oxide.
  • Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
  • New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
  • Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
  • Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifica
Content And Storage Cool dry place
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Tipo di chiusura Heat Seal
Colore Blue
Monouso Single-use
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 135 μm
N. per custodia 2000
Intervallo temperatura sigillatura 170°C to 210°C
Forza di trazione 6.30 kN/m
Dimensioni (L x P) 320 x 150mm
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm
Larghezza (sistema metrico) 150 mm