Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Flat Reel Sterilizer Bags
Codice prodotto. p-8391023
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
200m x 100mm
200m x 150mm
200m x 200mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Codice prodotto. 15601974
Marca: Synergy Healthcare™ RF100200
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality preformed, heat sealable, peelable sterile barrier packaging. Synergy Healthcare™ Azo™ Flat Reel Sterilizer Bags are suited to the sterilization of surgical instruments, laboratory equipment or small to medium sized sets using steam or Ethylene Oxide.
  • Protects its contents from deterioration, damage and contamination
  • Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità EN868-5 and ISO11607-1
Tipo di chiusura Heat Seal
Colore Trasparente
Monouso Single-use
Materiale Poliestere/Polipropilene
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 4 reels
Dimensioni (L x P) 200m x 100mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 m
Larghezza (sistema metrico) 76 mm
Product Type Autoclave Bag