Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted Reels
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 m x 100 mm
100 m x 150 mm
100 m x 200 mm
100 m x 300 mm
Quantità:
1 Ea.
1 ciascuno
4/Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 4
Descrizione
- Protects its contents from deterioration, damage and contamination
- Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | EN868-5 and ISO11607-1 |
| Colore | Trasparente |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Metodo di sterilizzazione | Vapore e ossido di etilene |
| Dimensioni (L x P) | 100 m x 150 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 m |
| Product Type | Rullo di sterilizzazione |