Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Self Seal Sterilizer Pouches
Codice prodotto. 15671974
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
200 x 90mm
230 x 90mm
250 x 130mm
330 x 200mm
350 x 130mm
390 x 300mm
N. per custodia:
400
800
1200
2000
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 2000
pezzi 400
pezzi 800
Codice prodotto. 15671974
Marca: Synergy Healthcare™ SSP13356
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality preformed, heat sealable, peelable sterile barrier packaging. Synergy Healthcare™ Azo™ Self Seal Sterilizer Pouches are suited to the sterilization of surgical instruents, laboratory equipment or small to medium sized sets using steam or Ethylene Oxide.
  • Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
  • New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
  • Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
  • Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifica
Content And Storage Cool dry place
Certificazione/Conformità EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Tipo di chiusura Self-adhesive
Colore Blue
Monouso Single-use
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 135 μm
N. per custodia 2000
Metodo di sterilizzazione Steam and EtO
Forza di trazione 6.30 kN/m
Dimensioni (L x P) 350 x 130mm
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Product Type Sterilizer pouch