Learn More
Azodicarbonamide, 97%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X Bond Formation (Halogen)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Azodicarbonamide |
| Nota nome | 97% |
| Punto di fusione | 195.0°C to 202.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula molecolare | C2H4N4O2 |
| Formula lineare | H2NCON=NCONH2 |
| Quantità | 2.5 kg |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in common solvents, soluble in dimethyl sulfoxide, slightly soluble in demethylformamide |
| Peso formulazione | 116.08 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Azodicarbonamide
- Pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.