Learn More
Azomethine H, MP Biomedicals™
Codice prodotto. p-4405035 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 11437532
Marca: MP Biomedicals 0215416910
Identificatori chimici
CAS 5941-07-1
Formula molecolare C17H14NNaO9S2
Molecular Weight (g/mol) 463.41
Numero MDL MFCD00149588
InChI Key BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M
Sinonimo 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3, 6 disulfonic acid monosodium salt, 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)-naphthalene-2, 7-disulfonic acid monosodium salt hydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Azomethine H
Nota nome Chemistry
Intervallo percentuale saggio 1.04
Coefficiente di estinzione Extinction Coefficient max: 237nm C=0.01% ≥50, 000 (Lit.)
SMILES C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.[Na].[Na]
IUPAC Name 4-hydroxy-5-[[(Z)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)methyl]amino]naphthalene-2,7-disulfonic acid;sodium
PubChem CID 123134089
Peso formulazione 423.4
Colore Orange
Quantità 10 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate