Learn More
Aztreonam, 95.7%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11403281 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11403281
Marca: MP Biomedicals 0215041501
Specifically targets penicillin-binding protein 3 (PBP-3) of Gram-negative bacteria
  • Displays high degree of resistance to β-lactamase degradation
  • With high specificity for gram-negative aerobic rods
  • White Powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78110-38-0
Formula molecolare C13H17N5O8S2
Molecular Weight (g/mol) 435.426
InChI Key WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
Sinonimo Azthreonam, Azactam
PubChem CID 56842327
IUPAC Name 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Specifica
Materiale o nome chimico Aztreonam
Tipo Aztreonam
Forma fisica Crystalline Powder
Colore White
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 0.957
Peso formulazione 435.4