Learn More
Azure A
Codice prodotto. 15463949
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15463949
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61346.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For staining cell granules and tissues | CAS: 531-53-3 | C14H14ClN3S | 291.797 g/mol
For staining cell granules and tissues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 531-53-3
Formula molecolare C14H14ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 291.797
Numero MDL MFCD00012112
InChI Key NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 52005
PubChem CID 13735
IUPAC Name (7-aminophenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride
SMILES C[N+](=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Azure A
Punto di fusione 290°C (decomposition)
Beilstein 3922287
Indice di Merck 14,927
Peso formulazione 291.8
Colore Green
Quantità 100 g
Forma fisica Powder