missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Azurite Low-Cut Safety Shoes
Click to view available options
Size:
40
41
43
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Midsole with front protective covering.
- Defined heel for better safety, especially on ladders.
- Top grain leather upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Materiale rivestimento interno | Moisture wicking non-woven lining. |
| Materiale | Leather, Stainless Steel |
| Size | 40 |
| Caratteristiche suola | Removable, textile and foam insole, stainless steel, puncuture-resistant sole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole. |
| Materiale suola | Polyurethane, Steel |
| Stile | Low |
| Materiale dello zoccolo | Steel |
| Peso (sistema metrico) | 606 g per shoe in size 8 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN ISO 20345 : 2011 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto