Learn More
Fryka™ B 30 Cold Box
Codice prodotto. 10270292
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10270292 30 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10270292 Fornitore Fryka™ N. del fornitore 050B3020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compact and space saving. Fryka B 30 Cold Box designed as desktop appliances and are used for cooling and freezing for all research and industry laboratories.
  • Insulating glass plane in door
  • All stainless steel casing
  • Refrigeration unit: low noise, fully hermetically sealed, air-cooled, low maintenance
  • Interior free of fixtures
  • Electronic temperature control with LED display
  • Lockable door
  • Bushing (diameter 10 mm), e.g. for temperature monitoring with external sensors
  • Ram protection ring going over and under
  • Stackable unit, max. 3 appliances
Specifica
Tipo Cold Box
Capacità (sistema metrico) 30 L
Gamma di temperatura 12°C to 30°C
Da utilizzare con (applicazione) Research and industry laboratories
Modello B30
Dimensioni interne (L x P x A) 35 x 36 x 23 cm
Profondità (sistema metrico) esterno 70 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 46 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 53 cm
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz