Learn More
Brady™ B-423 Polyester Thermal Transfer Labels
Codice prodotto. 11593764
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
3.2 mm
4.8 mm
5.1 mm
6.4 mm
9.5 mm
9.7 mm
10.2 mm
11.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
Etichette per riga:
1
2
3
4
5
7
12
Ripetizione verticale (sistema metrico):
6.4 mm
7.3 mm
7.6 mm
8.9 mm
9.5 mm
12.1 mm
12.7 mm
13.6 mm
15.2 mm
22.2 mm
34.9 mm
Larghezza (sistema metrico):
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
16.5 mm
17.8 mm
19.1 mm
22.9 mm
25.4 mm
27.9 mm
31.8 mm
34.9 mm
38.1 mm
50.8 mm
69.9 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
Codice prodotto. 11593764
Marca: Brady™ 030191
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Printable, polyester labels for Thermal Transfer Printers.
  • Permanent adhesive
  • For smooth surfaces
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità UL, CSA and AGA Approved
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester (B-423)
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 41.9 mm
Etichette per riga 2
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Modello THT-28-423-10
N. per confezione 10000 Label(s) / Roll
Quantità 10,000 Labels
Forma Rectangle
Size 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 6.4 mm
Dimensions (LxW) 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H)
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 38.10 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 38.10 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.125 in
Altezza (sistema metrico) 3.2 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 3.2 mm
Alternate Part Number THT-28-423-10