Learn More
Brady™ B-652 Polyimide Thermal Transfer Labels, 25 mm Core
Codice prodotto. 11573115
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
5.1 mm
6.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
Etichette per riga:
2
3
5
7
9
15
Ripetizione verticale (sistema metrico):
8.1 mm
9.4 mm
12.5 mm
14.1 mm
Larghezza (sistema metrico):
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
16.5 mm
19.1 mm
31.8 mm
38.1 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Etichette per riga Ripetizione verticale (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
11573115 11.1 mm 7 14.1 mm 12.7 mm 1 rotolo
11543115 5.1 mm 5 8.1 mm 16.5 mm 1 rotolo
11563115 6.4 mm 2 9.4 mm 38.1 mm 1 rotolo
11553115 6.4 mm 3 9.4 mm 31.8 mm 1 rotolo
11508744 6.4 mm 5 9.4 mm 19.1 mm 1 rotolo
11523115 6.4 mm 15 9.4 mm 6.4 mm 1 rotolo
11533115 9.5 mm 9 12.5 mm 9.5 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11573115 Fornitore Brady™ N. del fornitore 236727
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Printable, high temperature polyimide labels for Thermal Transfer Printers.
  • Permanent acrylic adhesive
  • 25 mm small core
  • For smooth and textured surfaces
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Amber
Finitura Opaco
Materiale Polyimide
Print Technology Thermal Transfer
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit Board Labeling, Equipment Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 12.7 mm
Etichette per riga 7
Quantità 2500 Labels
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) -70°C to +280°C
Spessore (sistema metrico) 0.112 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 14.1 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Altezza (sistema metrico) 11.1 mm
Alternate Part Number BPT-12-652-2.5