Learn More
b-AP15, MedChemExpress
Codice prodotto. 16405958
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
10mg
200mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 16405958
Marca: Medchem Express HY13989
MedChemExpress b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
Specifica
Materiale o nome chimico b-AP15
CAS 1009817-63-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H17N3O6
Quantità 10 mg
Sinonimo NSC 687852
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (47.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1/C(CN(C(C=C)=O)C/C1=C\C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 419.39
Peso formulazione 419.39
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.