missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

b-AP15, MedChemExpress

Codice prodotto. 16431116
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
10mg
200mg
25mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16431116

Marca: Medchem Express HY13989

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.

b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.

Specifica

Materiale o nome chimico b-AP15
CAS 1009817-63-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H17N3O6
Quantità 200 mg
Sinonimo NSC 687852
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (47.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1/C(CN(C(C=C)=O)C/C1=C\C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 419.39
Peso formulazione 419.39
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato