Learn More
BUCHI Distillation Spiders for 20mL Cylindrical Flasks
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
20mL cylindrical flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Distilling Spider |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 20mL cylindrical flasks |
| Capacità | 6 x 20 mL Cylindrical Flasks |
| Rastremazione | 29.2/32 |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |