Learn More
BUCHI Unità di controllo per vuoto V-850 e V-855
Codice prodotto. 10434052 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rotavapor R-220 e 205
Dimensione della confezione:
Pezzo
Product Code. 10434052
Brand: BUCHI 047297
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Universal units for the display, adjustment and control of all vacuum systems
Eliminazione del “bumping” nelle applicazioni di evaporazione grazie all'introduzione di un controllo di precisione ed evitando impostazioni della depressurizzazione eccessivamente aggressive. Le unità compatte e intuitive sono adatte a numerose applicazioni. La valvola di areazione e il sensore di pressione integrati sono resistenti agli agenti chimici. Associabile alla pompa a vuoto Buchi V-700/710 per un controllo del vuoto senza isteresi o con l'aggiunta di un gruppo valvola insieme alla 850/855 per controllare il vuoto con precisione.
Funzioni dell'unità di controllo per vuoto V-850:
  • Facilità di utilizzo grazie ad una grande manopola di controllo e al display grafico da 4 pollici
  • Funzione timer per arrestare il processo al termine di un intervallo di tempo specificato
  • Procedura guidata Buchi - impostazioni di menu rapide & facili
  • Funzione LabVac - funzionamento senza interruzioni con requisiti energetici minimi
  • Libreria solventi - 43 solventi preprogrammati per una selezione dei parametri più semplice
L'unità di controllo per vuoto V-855 offre le seguenti funzioni aggiuntive:
  • Funzione gradiente e ripetizioni per una distillazione delicata dei solventi più esigenti
  • Possibilità di memorizzare fino a 15 processi programmati con la modalità gradiente
  • EasyVac - controllo automatico dei processi basato sul rilevamento della pressione del vapore
  • Distillazione automatica - richiede una sonda differenziale esclusiva
Compliance
UL, CE, CSA
Specifications
Certificazione/Conformità CE, CSA, UL
Tipo Unità di controllo per vuoto V-850
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotavapor R-220 e 205
Include Supporto, cavo di comunicazione e alimentatore
Temperatura (sistema metrico) operativa Da +10 a +40 °C
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 10° a 40 °C
Livello di vuoto Da 1400 a 0 mbar (hPa); da 1050 a 1 torr
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.17 in.
Altezza (sistema metrico) 106 mm
Peso (sistema imperiale) 1.19 libbre
Peso (sistema metrico) 540 g
Requisiti elettrici Gruppo di alimentazione da 30 V CC (con raccordo per Rotavapor e pompa per vuoto V-700/710) o da 85 a 264 V CC
Tensione 100/230 V