Learn More
B-Tribromoborazine, 96%
Codice prodotto. p-7058988
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11350328
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043723.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13703-88-3 | B3Br3H3N3 | 317.187 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13703-88-3
Formula molecolare B3Br3H3N3
Molecular Weight (g/mol) 317.187
Numero MDL MFCD00058924
InChI Key PCLMMJIWMGUYKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo b-tribromoborazine, 2,4,6-tribromoborazine, b-tribromoborazol, borazine, 2,4,6-tribromo
PubChem CID 23278010
IUPAC Name 2,4,6-tribromo-1,3,5,2,4,6-triazatriborinane
SMILES B1(NB(NB(N1)Br)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico B-Tribromoborazine
Punto di fusione 124°C to 128°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Numero UN UN1759
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 317.2
Percent Purity 96%
Sensibilità Moisture sensitive