Learn More
Abnova™ B2M (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Description
- Sequence: MSRSVALAVLALLSLSGLEAIQRTPKIQVYSRHPAENGKSNFLNCYVSGFHPSDIEVDLLKNGERIEKVEHSDLSFSKDWSFYLLYYTEFTPTEKDEYACRVNHVTLSQPKIVKWDRDM
Specifications
Specifications
| Numero di accesso | AAH32589 |
| ID gene (immissione) | 567 |
| Nome | beta-2-microglobulin |
| Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
| Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantità | 25 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Simbolo del gene | B2M |
| Specie | Wheat Germ (in vitro) |
| Tag proteine | GST |
| Show More |