Learn More
Abnova™ B2M (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7163995
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16122121
Marca: Abnova™ H00000567P01.10ug
Human B2M full-length ORF ( AAH32589, 1 a.a. - 119 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MSRSVALAVLALLSLSGLEAIQRTPKIQVYSRHPAENGKSNFLNCYVSGFHPSDIEVDLLKNGERIEKVEHSDLSFSKDWSFYLLYYTEFTPTEKDEYACRVNHVTLSQPKIVKWDRDM
Specifica
Numero di accesso AAH32589
ID gene (immissione) 567
Nome beta-2-microglobulin
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Simbolo del gene B2M
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer