Learn More
Brady™ B30 Series ToughStripe™ Printable Floor Marking Tape
Codice prodotto. p-5237819
Click to view available options
Colore:
Yellow
Larghezza (sistema imperiale):
3 in.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 15707477
Marca: Brady™ 139944
Continuous tape for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics
  • Permanent ultra aggressive rubber-based pressure sensitive adhesive
  • For indoor use only
  • Polyester tapes with glossy finish
  • Withstands forklift and pallet jack traffic without tearing or lifting
  • Abrasion-resistant, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, weather-resistant tape
Specifica
Product Type Label
Colore Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura) i7500, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer
Materiale Poliestere
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Tipo di adesivo Permanent, Pressure-sensitive Rubber
Sterilità Non-sterile
Finitura Gloss
Formato Cartridge
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 0°F to +129°F
Certificazione/Conformità UL Recognized; CSA Accepted
Da utilizzare con (applicazione) Floor Marking (Indoor Use Only)
Alternate Part Number B30C-3000-483YL-KT