Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide-coated Nylon Cloth Labels
Codice prodotto. 30041481
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.25 in.
0.5 in.
0,75in.
1in.
1.5 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.75 in.
0.937 in.
1.437 in.
2.5 in.
4 in.
6 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2300
pezzi 2500
pezzi 300
pezzi 450
pezzi 700
Codice prodotto. 30041481
Marca: Brady™ 153092
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nylon cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable and conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Il tessuto in nylon bianco rivestito in poliammide opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Consigliato per uso interno
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usare il codice prodotto B30-R4300
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Wire and Cable Labeling, Electrical Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Laboratory Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady™ Label Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 27.94 mm
Etichette per riga 3 Labels
Quantità 2300 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 39.67 mm
Dimensions (LxW) 36.50 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.437 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 86.36 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.437 in.
Altezza (sistema metrico) 36.50 mm
Alternate Part Number B33-89-499