Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.70 mm (Dia)
12.70 mm (W) x 25.40 mm (H)
20.32 mm (W) x 36.50 mm (H)
25.40 mm (W) x 12.45 mm (H)
25.40 mm (W) x 36.50 mm (H)
25.40 mm (W) x 66.68 mm (H)
9.53 mm (Dia)
Colore:
White
Yellow
Forma:
Rectangle
Round
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1500
pezzi 2500
pezzi 3000
Descrizione
For BBP33/i3300 printers.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognized,CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only |
| Descrizione | Nylon Cloth Labels for BBP33/i3300 Printers |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Nylon Cloth |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Component and Equipment Labelling, Electrical Labelling, General Identification, Laboratory Labelling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labelling |
| Vedi altri risultati |