Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Codice prodotto. 30041440
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.70 mm (Dia)
12.70 mm (W) x 25.40 mm (H)
20.32 mm (W) x 36.50 mm (H)
25.40 mm (W) x 12.45 mm (H)
25.40 mm (W) x 36.50 mm (H)
25.40 mm (W) x 66.68 mm (H)
9.53 mm (Dia)
Colore:
White
Yellow
Forma:
Rectangle
Round
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1500
pezzi 2500
pezzi 3000
Codice prodotto. 30041440
Marca: Brady™ 361694
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nylon cloth labels for BBP33/i3300 printers.
For BBP33/i3300 printers.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon Cloth (B-499)
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification, Laboratory labelling, Warehouse marking, Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP33, i3300, i5300
Etichette per riga 1
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.40 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 12.45 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 12.45 mm
Larghezza (sistema imperiale) 25.40 mm
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 30.48 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.49 in.
Altezza (sistema metrico) 12.45 mm
Alternate Part Number B33-659-499