Learn More
Brady™ B33 Series Self-laminating Vinyl Labels
Codice prodotto. p-200080435
Click to view available options
Dimensions (LxW):
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
44.45 mm (W) x 38.10 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2500
Codice prodotto. 30041470
Marca: Brady™ 142871
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Self-laminating vinyl labels for BBP33/i3300 printers.
For BBP33/i3300 printers.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognized B-427 labels. Brady sells both UL Recognized B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements.
Descrizione Self-laminating Vinyl Labels for BBP33/i3300 Printers
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and Telecommunications Labelling, Electrical Labelling, Wire and Cable Labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP33, i3300,i5300
Etichette per riga 1
Quantità 1000 Stickers
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 44.45 mm
Diametro dei cavi 10 AWG to 4 AWG
Dimensions (LxW) 44.45 mm (W) x 38.10 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38.10 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 44.45 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 44.45 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 38.10 mm
Alternate Part Number B33-121-427