missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B7-H4 Antibody (973816R) [FITC], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB65761RF
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
B7-H4 Monoclonal antibody specifically detects B7-H4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Specifica
| B7-H4 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 973816R | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| B7h.5, B7-H4, B7H4T-cell costimulatory molecule B7x, B7S1VCTN1, B7XPRO1291, FLJ22418, Immune costimulatory protein B7-H4, Protein B7S1, T cell costimulatory molecule B7x, V-set domain containing T cell activation inhibitor 1, V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human B7-H4, Phe29-Ala258, Accession # Q7Z7D3 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication | |
| 79679 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto