Learn More
Novus Biologicals™ B7-H4 Antibody (Millennium patent anti-B7-H4), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
255.00€ - 1110.00€
Specifica
| Antigene | B7-H4 |
|---|---|
| Clone | Millennium patent anti-B7-H4 |
| Applicazioni | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30047571
|
Novus Biologicals™
NBP3-28513-1mg |
1 mg |
1110.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30048495
|
Novus Biologicals™
NBP3-28513-50ug |
50 μg |
255.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30046008
|
Novus Biologicals™
NBP3-28513-100ug |
100 μg |
406.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
B7-H4 Monoclonal antibody specifically detects B7-H4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpecifica
| B7-H4 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| B7h.5, B7-H4, B7H4T-cell costimulatory molecule B7x, B7S1VCTN1, B7XPRO1291, FLJ22418, Immune costimulatory protein B7-H4, Protein B7S1, T cell costimulatory molecule B7x, V-set domain containing T cell activation inhibitor 1, V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1 | |
| B7-H4/ VTCN1 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| Millennium patent anti-B7-H4 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q7Z7D3 | |
| 79679 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |