Learn More
A&D Weighing™ BA-225D Micro/Semi-Micro bilance di livello Premium
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17897590
Click to view available options
:
BA-225D Premium-Level Micro/Semi-Micro Balance; Certifications/Compliance: NCE, UKCA, GLP/GMP; Capacity: 51 g/220 g; Automation Interface: RS-232; Diameter (Metric) Outer Pan: 85 mm; Display Type: Reverse-backlit LCD
Codice prodotto. 17897590
Marca: A&D Weighing™ BA225D
The BA and BA-T series bring maximum operability, enhanced functionality and a broader range of solutions. All models come standard with an external ionizer for quick and easy elimination of static.
  • Disponibile con display di tipo LCD a riga singola (BA) oppure touchscreen a colori multifunzione (BA-T)
  • Schermo touchscreen a colori da 5″ con utilizzo intuitivo delle funzioni avanzate (serie BA-T)
  • Apertura/chiusura automatica e programmabile degli sportelli antivento mediante sensori IR senza contatto
  • Unità antivento staccabile con lastre di vetro facilmente separabili per una migliore pulibilità*1
  • Nessuna scanalatura per gli sportelli scorrevoli per evitare accumulo di agenti contaminanti
  • Dispositivo antivento supplementare all’interno per modelli da 0,001 mg per aumentare la stabilità*1
  • Ionizzatore esterno per l’eliminazione istantanea delle cariche elettrostatiche*2
  • Controllo degli accessi utente (User access control, UAC) con gestione dei diritti dell’utente e funzioni di blocco della password Cronologia di connessioni/disconnessioni, utilizzo, regolazione di sensibilità e rilevamento degli urti (impact shock detection, ISD)
  • Rilevamento degli urti (Impact shock detection, ISD) con feedback per evitare il danneggiamento del sensore di peso (brevettato)
  • Molteplici lingue: Inglese, francese, tedesco, italiano, olandese, spagnolo, portoghese, russo, coreano, cinese o giapponese (per la serie BA-T)
  • Modalità di formulazione per la pesatura rapida e accurata di campioni multipli da miscelare (per la serie BA-T)
  • Modalità HPLC per la preparazione di soluzioni tampone per cromatografia liquida ad alte prestazioni (per la serie BA-T)
  • Assistenza per verifiche periodiche/quotidiane della bilancia (per Serie BA-T)
  • Funzione di controllo intelligente di routine (Smart routine check, SRC) (per Serie BA-T)
  • Livellamento assistito su schermo (per la serie BA-T)
  • AD-Just – Regolazione automatica della sensibilità mediante peso interno Test di ripetibilità interno per valutazione rapida delle prestazioni in un ambiente dato
  • Funzione di memorizzazione dati (per la serie BA)
  • Caratteristiche di risposta selezionabili per maggiore velocità di pesatura a fini commerciali e stabilità di visualizzazione superiore o inferiore a seconda
  • Risultati conformi alle norme GLP/GMP/GCP/ISO per il rispetto dei requisiti di documentazione
  • Funzione Universal Flexi Coms (UFC) per personalizzare contenuti e layout di stampa*3
  • Risultato con valore lordo/netto/tara
  • Modalità di conteggio con funzione di miglioramento automatico dell’accuratezza (Automatic Counting Accuracy Improvement, ACAI)
  • Funzione di modalità percentuale per pesatura di riferimento o controllo di variazione dei campioni
  • Funzione di calcolo statistico (Statistical calculation function, SCF) per facilitare l’analisi delle misurazioni (per la serie BA-T)
  • Funzioni automatiche di accensione/spegnimento
  • Sottogancio per pesatura di materiale magnetico e misurazione della densità
Specifica
Interfaccia di automazione RS-232
Calibrazione Internal
Certificazione/Conformità CE, UKCA, GLP/GMP
Tipo di collegamento RS-232C (D-Sub 9P), USB-B (Mini B), External Key Input (2)
Capacità 51 g/220 g
Tipo di display Reverse-backlit LCD
Leggibilità 0.01 mg/0.1 mg
Intervallo di umidità ≤85% at 5°C to 40°C
Include Display Cover, AC Adapter, 1.8 m USB Cable, Tweezers for Calibration Weight, Microspatula
Livellamento Manual
Linearità ±0.2 mg
Materiale Aluminum, Plastic, Glass
Ripetibilità 0.025 mg/0.1 mg
Tempo di stabilizzazione 7 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 41°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Tipo Analytical Balance
Warranty 3 Years
Modalità di pesatura Weigh, Count, Percent
Larghezza (sistema imperiale) 6.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 173 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.2 in.
Altezza (sistema imperiale) camera 6.5 in.
Altezza (sistema metrico) 284 mm
Altezza (sistema metrico) camera 166 mm
Profondità (sistema imperiale) 17.7 in.
Profondità (sistema metrico) 450 mm
Diametro (sistema imperiale) esterno vasca 3.4 in.
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 85 mm
Peso (sistema imperiale) 14.77 lb.
Peso (sistema metrico) 6.7 kg
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz