Learn More
A&D Weighing™ BA-225DTE Micro/Semi-Micro bilance di livello Premium
The BA and BA-T series bring maximum operability, enhanced functionality and a broader range of solutions. All models come standard with an external ionizer for quick and easy elimination of static.
Marca: A&D Weighing™ BA-225DTE
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.60000kg
Descrizione
- Disponibile con display di tipo LCD a riga singola (BA) oppure touchscreen a colori multifunzione (BA-T)
- Schermo touchscreen a colori da 5″ con utilizzo intuitivo delle funzioni avanzate (serie BA-T)
- Apertura/chiusura automatica e programmabile degli sportelli antivento mediante sensori IR senza contatto
- Unità antivento staccabile con lastre di vetro facilmente separabili per una migliore pulibilità*1
- Nessuna scanalatura per gli sportelli scorrevoli per evitare accumulo di agenti contaminanti
- Dispositivo antivento supplementare all’interno per modelli da 0,001 mg per aumentare la stabilità*1
- Ionizzatore esterno per l’eliminazione istantanea delle cariche elettrostatiche*2
- Controllo degli accessi utente (User access control, UAC) con gestione dei diritti dell’utente e funzioni di blocco della password Cronologia di connessioni/disconnessioni, utilizzo, regolazione di sensibilità e rilevamento degli urti (impact shock detection, ISD)
- Rilevamento degli urti (Impact shock detection, ISD) con feedback per evitare il danneggiamento del sensore di peso (brevettato)
- Molteplici lingue: Inglese, francese, tedesco, italiano, olandese, spagnolo, portoghese, russo, coreano, cinese o giapponese (per la serie BA-T)
- Modalità di formulazione per la pesatura rapida e accurata di campioni multipli da miscelare (per la serie BA-T)
- Modalità HPLC per la preparazione di soluzioni tampone per cromatografia liquida ad alte prestazioni (per la serie BA-T)
- Assistenza per verifiche periodiche/quotidiane della bilancia (per Serie BA-T)
- Funzione di controllo intelligente di routine (Smart routine check, SRC) (per Serie BA-T)
- Livellamento assistito su schermo (per la serie BA-T)
- AD-Just – Regolazione automatica della sensibilità mediante peso interno Test di ripetibilità interno per valutazione rapida delle prestazioni in un ambiente dato
- Funzione di memorizzazione dati (per la serie BA)
- Caratteristiche di risposta selezionabili per maggiore velocità di pesatura a fini commerciali e stabilità di visualizzazione superiore o inferiore a seconda
- Risultati conformi alle norme GLP/GMP/GCP/ISO per il rispetto dei requisiti di documentazione
- Funzione Universal Flexi Coms (UFC) per personalizzare contenuti e layout di stampa*3
- Risultato con valore lordo/netto/tara
- Modalità di conteggio con funzione di miglioramento automatico dell’accuratezza (Automatic Counting Accuracy Improvement, ACAI)
- Funzione di modalità percentuale per pesatura di riferimento o controllo di variazione dei campioni
- Funzione di calcolo statistico (Statistical calculation function, SCF) per facilitare l’analisi delle misurazioni (per la serie BA-T)
- Funzioni automatiche di accensione/spegnimento
- Sottogancio per pesatura di materiale magnetico e misurazione della densità
Specifica
RS-232 | |
CE, UKCA, GLP/GMP | |
220 g | |
0.01 mg/0.1 mg | |
Display Cover, AC Adapter, 1.8 m USB Cable, Tweezers for Calibration Weight, Microspatula | |
Manual with On-screen Leveling Assist | |
Aluminum, Plastic, Glass | |
7 sec. | |
5°C to 40°C | |
3 Years | |
6.8 in. | |
11.2 in. | |
284 mm | |
17.7 in. | |
3.4 in. | |
14.77 lb. | |
100/240 V |
Internal | |
RS-232C (D-Sub 9P), USB-A, USB-B (Mini B), Ethernet (TCP/IP), External Key Input (2) | |
Color Touchscreen | |
≤85% at 5°C to 40°C | |
English, French, German, Italian, Dutch, Spanish, Portuguese, Russian, Korean, Chinese, Japanese | |
±0.2 mg | |
0.025 mg/0.1 mg | |
41°F to 104°F | |
Analytical Balance | |
Weigh, Count, Percent, Formulation, HPLC | |
173 mm | |
6.5 in. | |
166 mm | |
450 mm | |
85 mm | |
6.7 kg | |
50/60 Hz |