missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BACH2 Polyclonal Antibody

BACH2 Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA5100792
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
BACH2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
Specifica
| BACH2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| BACH2 | |
| Bach2; BTB and CNC homolog 2; BTB and CNC homology 1, basic leucine zipper transcription factor 2; BTB and CNC homology 2; BTB domain and CNC homolog 2; BTBD25; E030004N02Rik; RGD1562865; similar to BTB and CNC homology 1, basic leucine zipper transcription factor 2; transcription regulator protein BACH2; Transcription regulator protein BACH2 (BTB and CNC homolog 2) | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 12014, 313125, 60468 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| P97303, Q9BYV9 | |
| BACH2 | |
| A synthesized peptide derived from human BACH2(Accession Q9BYV9), corresponding to amino acid residues G565-L615. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto