Learn More
Bacitracin, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10094627
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10094627
Marca: Fisher BioReagents BP29501
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inhibitor of protein disulfide isomerase. Interferes with building blocks of peptidoglycan bacterial cell wall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bacitracin
Tipo Bacitracin
Forma fisica Powder/Solid
CAS 1405-87-4
pH 6.0 to 7.0
Punto di fusione 221°C
Sorgente Bacillus licheniformis
Perdita all'essiccatura < 5.0%
Imballaggio Vetro ambrato
Potency > 70 U/mg
Colore Beige
Quantità 1 g
Formula molecolare C66H103N17O16S
Indice di Merck 15, 927
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 1422.69
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bacitracin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.