Learn More
CPC™ Back-to-Back Body Adapter
Codice prodotto. 17425103
Click to view available options
:
Polysulfone, USP Class VI, ADCF, sterlizations: Gamma Autoclave, free floating, -40 F to 300 F
Codice prodotto. 17425103
Marca: CPC™ MPC17X1739
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
  • Medical Grade
  • Non-valved
  • Natural finish
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VI, ADCF
Materiale Polysulfone
Min. Operating Temperature (English) -40°F
Metodo di sterilizzazione Gamma, Autoclave
Colore Amber
Pressione massima 60 psi, 4.1 bar
Max. Operating Temperature (English) 300°F
Max. Operating Temperature (Metric) 149°C