Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Bacterial ID System Reagent/Consumable
Sfoglia Tutto Novacyt Group Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Indole Kovacs Reagent
Mineral Oil
Ninhydrin-filled Vial
Nitrate A Reagent
Nitrate B Reagent
Oxidase Strips
PYR Reagent
TDA Reagent
VP I Reagent
VP II Reagent
Dimensione della confezione:
10mL
50 strisce
50mL
Descrizione
- Replacement/supplemental reagent/consumable.
- From a range of simple, reliable, bacterial identification systems for food, environmental, and industrial laboratories.
- These tests will arm professionals with the necessary information to maximize the effectiveness of appropriate patient management.
- The range is expanding quickly and will encompass the widest range of microbiological testing solutions.
Specifica
Specifica
| Product Type | TDA Reagent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Biochemical Identification Kits |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- TDA REAGENT
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- MIXTURE LIST-Contiene: Iron (III)Chloride,Hydrochloric acid