Learn More
Thomil™ Gel antisettico Per La Disinfezione Delle Mani Bacteromil
Descrizione
- Un gel biocida per la disinfezione completa e sicura della cute non lesa
- Un composto sinergico di alcool e tensioattivi formulato secondo le raccomandazioni dell'OMS con un pH neutro
- Conforme agli standard delle normative UNE-EN 1500 (antisettico per frizione), UNE-EN 13624 (levuricida) e UNE-EN 14476 (virucida)
- Si asciuga rapidamente e non appiccica
- Non richiede risciacquo e asciugatura
- Ideale per un utilizzo frequente, in particolare quando non si dispone di acqua e sapone
Uso esterno. Utilizzare i biocidi con cautela. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. Non adatto per cute sensibile ai componenti o per periodi di tempo estesi. Non utilizzare insieme ad altri prodotti. Utilizzare con cautela su bambini sotto i due anni. Liquido e vapori altamente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme vive o altre fonti di ignizione.
Specifica
Specifica
| Colore | Celeste |
| Certifications/Compliance (Europe) | UNE-EN 1500 (antisettico per frizione); UNE-EN 13624 (levuricida); UNE-EN 14476 (virucida) |
| Composizione | Etanolo denaturato (70%), triclosano (0,20%), cloruro di benzalconio (0,16%) |
| Intervallo di pH | Neutro |
| Quantità | 2 Pk. |
| Tipo di soluzione | Etanolico |
| Volume (sistema metrico) | 4 L |
Sicurezza e movimentazione
- X2 4L No Rinse Antiseptic Gel
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, quarternaryammonium compounds,ethandiol, cyclohexane
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.