Learn More
Saint-Gobain Bag Gas Sampling with FEP Septum Valve PTFE 600mm x 900mm Chemware
Codice prodotto. 11954918
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11954918 50 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11954918 Fornitore Saint-Gobain N. del fornitore D1075008
Quantità Prezzo
1 517.14€ / pezzi 1
5 336.14€ / pezzi 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reusable bags resist damage from radiation and corrosive gases
  • Reusable
  • Resist damage from radiation and corrosive gases
  • Reusable bags resist damage from radiation and corrosive gases
  • 5 mil thick
  • Resists temperatures up to 93°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sampling bags with septum valve
Colore Clear
Materiale FEP
Temperature Range (Metric) Up to 93°:C
Spessore (sistema imperiale) 5 mil
Dimensioni (L x P) 600 x 910 mm
Capacità (sistema metrico) 50 L