missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ BAG3 Recombinant Protein

Codice prodotto. 16173792
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16173792

Marca: Abnova™ H00009531P01.25ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal

  • Encoded by gene BAG3
  • Protein contains a WW domain in the N-terminal region and a BAG domain in the C-terminal region
  • Molecular weight: 88.99kDa
  • Preparation ethod: in vitro wheat germ expression system
  • Purification: glutathione Sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer:50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced glutathione
  • pH=8.0 in elution buffer

Sequence: MSAATHSPMMQVASGNGDRDPLPPGWEIKIDPQTGWPFFVDHNSRTTTWNDPRVPSEGPKETPSSANGPSREGSRLPPAREGHPVYPQLRPGYIPIPVLHEGAENRQVHPFHVYPQPGMQRFRTEAAAAAPQRSQSPLRGMPETTQPDKQCGQVAAAAAAQPPASHGPERSQSPAASDCSS
SSSSASLPSSGRSSLGSHQLPRGYISIPVIHEQNVTRPAAQPSFHQAQKTHYPAQQGEYQTHQPVYHKIQGDDWEPRPLRAASPFRSSVQGASSREGSPARSSTPLHSPSPIRVHTVVDRPQQPMTHRETAPVSQPENKPESKPGPVGPELPPGHIPIQVIRKEVDSKPVSQKPPPPSEKVEVKVPPAPVPCPPPSPGPSAVPSSPKSVATEERAAPSTAPAEATPPKPGEAEAPPKHPGVLKVEAILEKVQGLEQAVDNFEGKKTDKKYLMIEEYLTKELLALDSVDPEGRADVRQARRDGVRKVQTILEKLEQKAIDVPGQVQVYELQPSNLEADQPLQAIMEMGAVAADKGKKNAGNAEDPHTETQQPEATAAATSNPSSMTDTPGNPAAP

Best when used within three months from the date of receipt of this protein.

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Specifica

Numero di accesso AAH14656.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 9531
Peso molecolare 88.99
Nome BAG3 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 25 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene BAG-3/BIS/CAIR-1/MGC104307
Nome comune BAG3
Simbolo del gene BAG3
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato