Learn More
Interscience BagClip Closing Clip for 80-100 mL Bags - (box of 50)
Codice prodotto. 10480883
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 to 100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10480883
Marca: Interscience 231010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
BagClip allows a temporary closing in 3 points on any type of bag.
Closing clips for 80 mL and 100 mL bags - Width: 13 cm.
Specifica
Descrizione BagClip is a temporary closing clip. It fits all types of bags.
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 0.14 to 0.18 pt.
Capacità (sistema metrico) 80 to 100 mL
Tipo di chiusura 3-point Closing System
Colore Green
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) closing bag
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sample bags
Include green tube, white clips. Together they form the closing clip
Materiale Plastic
Sterilità Non-sterile
Volume di riempimento 80 mL and 100 mL
Senza lattice Yes
N. per confezione 50
Quantità 50 per pack
Lunghezza (sistema imperiale) 5.12 in. white clip, 6.30 in. green tube
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm (White Clip), 160 mm (Green Tube)
Larghezza (sistema imperiale) 7.09 in.
Larghezza (sistema metrico) 18 cm
Peso (sistema imperiale) 0.02 lb
Peso (sistema metrico) 9 g / 9000 mg
Product Type Closing Clip