Learn More
Interscience BagPage 100 - (Box of 500 bags in packs of 25)
Codice prodotto. 10010051
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10010051
Marca: Interscience 121025
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A blender bag with full-screen micro-perforated filter.
Box of 500 bags, into steriliwed pouches of 25 bags. 100 mL full-page filter bag - MultiLayer (multicoated, reinforced, complex) Useful volume : 5-50 mL
Specifica
Content And Storage In a temperate and dry place, away from humidity and light
Descrizione BagPage 100 is a blender bag with a full-screen microperforated filter. Filtration is instantaneous without risks of cross contaminations.
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 0.18 pt.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Certificazione/Conformità ISO 7218, ISO 6887 and FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
Tipo di chiusura Heat Seal or Clip
Colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Allows the preparation of small samples (1 to 10 g)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lab blender
Include No
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) 144 μm
Volume di riempimento 5-50 mL
Senza lattice Yes
Montaggio No
N. per custodia 500
N. per confezione 25
Confezione esterna Pouch
Permeabilità 280 microns
Imballaggio interno protettivo Pouch
Metodo di sterilizzazione Gamma ray treated: Gamma 5 to 12 kGy, with certificate
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 80°C
Dimensioni (L x P) 95 x 180 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.09 in.
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Lunghezza (sistema imperiale) tasca documenti 8.66 x 7.48 in.
Lunghezza (sistema metrico) tasca documenti 220 x 190 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Altezza (sistema imperiale) 7in
Diametro (sistema imperiale) 3.74 x 7.09 in.
Peso (sistema imperiale) 4 lb (500 Pk.)
Peso (sistema metrico) 1.90 kg (500 Pk.)
Product Type Blender Bag