Learn More
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns
Sfoglia Tutto Avantor ProdottiDescrizione
- Constructed of ultraclean polypropylene
- Provide recoveries when extracting analytes of weak hydrophobicity
- Consistent bonding chemistry
- Wide range of formats
Specifica
Specifica
| Carico di carbonio | 17.2% |
| Capacità colonna (sistema metrico) | 3 mL |
| Descrizione | Quantity: 50/Pk. |
| Peso del letto | 500 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Non-Ionic, Non-Polar to Moderately Polar Analytes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BAKER SPE-12 G Column Processor Complete (6998-00) or BAKER SPE-24 G Column Processor Complete (7208 |
| Assorbente | C18, Octadecyl |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Con tappo | Yes |