Learn More
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns
Codice prodotto. p-6827004 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
200 mg
500 mg
1000 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 50
Codice prodotto. 10361371
Marca: Avantor™ 702006
Define and control critical surface chemistry parameters to ensure performance consistency. Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns, are designed with standard geometries to adapt to most popular automated liquid handling systems for extracting non-ionic, non-polar to moderately polar analytes.
  • Constructed of ultraclean polypropylene
  • Provide recoveries when extracting analytes of weak hydrophobicity
  • Consistent bonding chemistry
  • Wide range of formats
Specifications
Carico di carbonio 17.2%
Capacità colonna (sistema metrico) 6 mL
Descrizione Material: Polypropylene
Peso del letto 500 mg
Da utilizzare con (applicazione) Non-Ionic, Non-Polar to Moderately Polar Analytes
Da utilizzare con (apparecchiatura) BAKER SPE-12 G Column Processor Complete (6998-00) or BAKER SPE-24 G Column Processor Complete (7208
Assorbente C18, Octadecyl
Tipo Solid Phase Extraction Column
Con tappo Yes